Läs mer
Thermo Scientific™ Tallrikagar (på flaska)
Produktkod. 12643408
Change view
Fyll vikt:
500.0g + 4.0g
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Fyll vikt unitSize
12643408 500.0g + 4.0g Paket med 10
1 options
Produktkod. 12643408 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer BO0195V
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Räkna upp livsdugliga organismer i mjölk, mejeriprodukter, vatten, mat och andra prover av sanitär betydelse med hjälp av dessa färdigberedda mediaflaskor.
Räkna upp livsdugliga organismer i mjölk, mejeriprodukter, vatten, mat och andra exemplar av sanitär betydelse med hjälp av icke-selektiva Thermo Scientific™ Oxoid™ Plate Count Agar färdigberedd buteljerat medium. Plate Count Agar motsvarar det medium som rekommenderas av APHA 1 , PHLS 2 och ISO3,4 för antalet tallrikar av mikroorganismer i livsmedel.
Ta bort behovet av autoklavering och dispensering med praktiska, förfyllda och färdiga att använda flaskor med Plate Count Agar.
  • Bekvämt: förfyllda flaskor är klara för omedelbar användning.
  • Enkel: lätt att använda med minimal träning.
  • Lång hållbarhetstid: upp till 12 månader.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific™ stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Halm, klart
Innehåll och lagring 2 till 25 °C
Beskrivning Tallrikagar (på flaska)
Formatera Sirop flaska
Tillverkningsursprung Storbritannien
Produkttyp Agar
Fyll vikt 500.0g + 4.0g
Förpackningstyp 10 flaskor med skruvlock i en låda
Kvantitet 10/Pk.