Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Plate Count Agar (Dehydrated)
Produktkod. p-10710002
Kvantitet:
500 g
Varje
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
Produktkod. 10331433
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ CM0325B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Determine the plate counts of micro-organisms in food, dairy samples, waste water and other material of sanitary importance with this medium.
Determine the plate counts of microorganisms in food, dairy samples, waste water and other material of sanitary importance with Thermo Scientific™ Oxoid™ Plate Count Agar (Dehydrated). Plate Count Agar was developed by Buchbinder et al1 which is recommended by APHA2, AOAC3 and PHLS4. The quality control of Plate Count Agar (APHA) includes testing in accordance with ISO 11133:2014.5
Plate Count Agar motsvarar det medium som rekommenderas av APHA 1, PHLS 2 och ISO3,4 för antalet tallrikar av mikroorganismer i livsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Industriell referens: NMKL.
Beskrivning Plåträkning Agar
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 28,6L medium
For Laboratory Use Only