Läs mer
Thermo Scientific™ Plåträkning Agar
Produktkod. 13255349
Change view
Kvantitet:
10/Pk.
Formatera:
90 mm monoplate
Medietyp:
Plåträkning Agar
Tillverkningsursprung:
Storbritannien
Tyskland
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Formatera Medietyp Tillverkningsursprung Förpackningsstorlek
13255349 10/Pk. 90 mm monoplate Plåträkning Agar Tyskland Paket med 10
11973612 10/Pk. 90 mm monoplate Plåträkning Agar Storbritannien Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13255349 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PO5013A
 Begränsad artikel
I lager
Räkna upp livsdugliga organismer i mjölk, vatten, livsmedel och mejeriprodukter med detta icke-selektiva medium.
Räkna upp livsdugliga organismer i mjölk, mejeriprodukter, vatten, mat och andra exemplar av sanitär betydelse med hjälp av icke-selektiva Thermo Scientific™ Plåträkning Agar.
Detta standardmedium uppfyller formuleringen av APHA, AOAC och PHLS.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Testad i enlighet med CEN ISO/TS 11133-2.
Färg Elfenben, genomskinlig
Innehåll och lagring 2° till 12 °C
Formatera 90 mm monoplate
Tillverkningsursprung Tyskland
Medietyp Plåträkning Agar
Produkttyp Agarplattan
Fyll vikt 17g± 5 %
Förpackningstyp Flow Wrapped - Enkelt lager
Kvantitet 10/Pk.