Läs mer
DWK Life Sciences™ Tallrikhållare, för glaskeramisk laboratorieskyddsplatta
Produktkod. 11772909 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
135 mm
155 mm
175 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11772909 175 mm Paket med 5
11762909 155 mm Paket med 5
11752909 135 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11772909 Leverantör DWK Life Sciences™ Leverantörsnummer 290785809
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3455.00 SEK
    2967.26 SEK / Paket med 5
    Save 487.74 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Idealisk hållare för glaskeramiska plattor för montering på stativ.
I laboratoriet värms lösningar ofta upp. Detta steg kan utföras med olika tekniker, t.ex. i vatten- eller sandbad, med värmekåpa eller klassiskt med en bunsenbrännare. Om bunsenbrännaren används som värmekälla, rekommenderas att använda ett stativ eller kvadratfot och en motsvarande glaskeramisk platta. Kärlet som ska värmas upp placeras på den glaskeramiska plattan med Bunsen-brännaren under. Kontaminering av den glaskeramiska plattan kan avlägsnas med rengöringsskrapan.
  • Tillverkad av värmebeständigt kromnickelstål med
Specifikationer
Material Krom-nickel stål
Diameter (metrisk) 175 mm
För användning med (applikation) Tallrikhållare för glaskeramiska plattor; Uppvärmning; Lämplig för montering på stativ
Antal per förpackning 5/Pk.