Läs mer
Kinematica™ ST-P13/320 Holder System for PT 1200 E
Handla allt Kinematica Produkter
För användning med (utrustning):
Polytron™ PT 1200 E
Beskrivning
- Stainless steel plate stand with anti-slip silicone mat
- Drive unit height adjustable allowing for hands free work
- Vessel Holder
- Safety Positioning ring: safety feature to prevent uncontrolled adjustment of drive unit
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Tallriksställ |
| Beskrivning | Stand for PT 1200E with height-adjustable holder for the drive unit and fastening the base station. |
| För användning med (utrustning) | Polytron™ PT 1200 E |
| Inkluderar | Silicone Anti-Slip Mat |
| Modell | ST-P 13/320 |