Läs mer
Kinematica™ Tallriksställ ST-P15/320 för Polytron™ 1300D Homogenizer
Handla allt Kinematica Produkter
För användning med (utrustning):
PT 1300 D dispergerare
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Med höjdjusterbar hållare för drivstöd rostfritt stål för användning med Polytron™ PT 1300 D drivning.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Tallriksställ |
| Beskrivning | Stativ i rostfritt stål med bas, höj- och sänkbart fäste för att stödja drivningen och basmontage |
| För användning med (utrustning) | PT 1300 D dispergerare |
| Inkluderar | Säkerhetsringen förhindrar okontrollerad sänkning av drivenheten. Kan även användas för att fixera drivenhetens höjd. |
| Modell | ST-P 15/320 |