Läs mer
Fisherbrand™ PlateFuge™ Mikroplatta Mikrocentrifug
Produktkod. 16301338 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet:
2 standard datorR mikroplattor
Produktkod. Kapacitet
16301338 2 standard datorR mikroplattor
1 options
Produktkod. 16301338
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
The PlateFuge™ är den första mikrocentrifugen med en utsvängbar rotor för mikroplattor och säkerställer att alla reaktanter finns i botten av brunnarna för korrekta koncentrationer och förbättrat utbyte.
  • Rymmer två mikroplattor i standardstorlek
  • Snurrar snabbt ner droppar i brunnens baser
  • Unik utsvängbar rotordesign förhindrar spill
  • Halva storleken på traditionella centrifuger.
  • Accepterar alla populära typer av datorR-plattor (kjolar, halvkjolar och icke-kjolar) och de flesta mikrotiterplattor
  • Högrikbärare vilar på 75°gör att plattor kan sättas i säkert utan tätningstejper eller lock
  • Vid 600 x g kan de flesta prover snurras ner på mindre än 20 sekunder
  • För att avsluta en körning, öppna locket och den automatiska elektriska bromsen för rotorn till ett snabbt, smidigt stopp på bara fyra sekunder
Specifikationer
Kapacitet 2 standard datorR mikroplattor
Max. Hastighet 2,550 rpm
Max. RCF 600 x g
Inkluderar Rotor, plåthållare, UK/EU-plugg
Beskrivning Mikroplatta med mikrocentrifug
Mått (L x B x H) Exteriör 230 x 260 x 197 mm
Rotor ingår Ja
Kylt Nej
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 230 V