Läs mer
MedChemExpress Platelet Factor 4 (58-70), human
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 82989-21-7 |
| Innehåll och lagring | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 1572.97 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |