Beskrivning
PLATEMASTERTM 96-kanals design minskar avsevärt antalet pipetteringssteg som krävs för att fylla en mikroplatta jämfört med att använda vanliga manuella multikanalpipetter. Vanligtvis tar det mindre än 10 sekunder att fylla 96-brunnsplattor, och 384-brunnar kan fyllas på mindre än en minut med endast fyra pipettersteg.
- Minskar risken för mänskliga fel i högkapacitetsapplikationer
- Hög noggrannhet och precision kan motsvara 8- eller 12-kanals pipetter samtidigt som risken för hoppande eller upprepande brunnar undviks
- Alla enzymatiska reaktioner och cellbaserade applikationer över brunnar kan startas och stoppas samtidigt
- Förbättrad repetrubilitet från brunn till brunn och platt till platta från 0,5 μl till 220 μl pipettervolymer
- Lika intuitivt som en PIPETMANTM och kräver varken programmering, lång träning eller kraft för användning
- Kan anpassas fullt ut till olika applikationsbehov
- Kompakt och portabel design integreras enkelt i laboratoriet, vilket gör att den kan rymmas på de flesta bänkar, under huvar eller i kylrum
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | 1 μl ≤ 0,1 10 μl ≤ 0,1 20 μl ≤ 0,18 |
| Produkttyp | Pipettör |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Kanaler | 1 |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) | 0,5 till 20μ L |
| För användning med (applikation) | Vätskehantering |
| För användning med (utrustning) | Platemaster |
| Inkluderar | Platemaster |
| Modell | PLATEMASTER™ P20 |
| Visa mer |