Läs mer
Gilson™ PLATEMASTERTM 220 μl
Produktkod. 15843192 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2 till 220μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15843192 2 till 220μ L Varje
1 options
Produktkod. 15843192 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer F110762
I lager
PLATEMASTERTM 220 μl är en lättanvänd och noggrann lösning för högkapacitets manuell pipettering av 96- och 384-brunnsmikroplattor.
PLATEMASTERTM 96-kanals design minskar avsevärt antalet pipetteringssteg som krävs för att fylla en mikroplatta jämfört med att använda vanliga manuella multikanalpipetter. Vanligtvis tar det mindre än 10 sekunder att fylla 96-brunnsplattor, och 384-brunnar kan fyllas på mindre än en minut med endast fyra pipettersteg.
  • Minskar risken för mänskliga fel i högkapacitetsapplikationer
  • Hög noggrannhet och precision kan motsvara 8- eller 12-kanals pipetter samtidigt som risken för hoppande eller upprepande brunnar undviks
  • Alla enzymatiska reaktioner och cellbaserade applikationer över brunnar kan startas och stoppas samtidigt
  • Förbättrad repetrubilitet från brunn till brunn och platt till platta från 0,5 μl till 220 μl pipettervolymer
  • Lika intuitivt som en PIPETMANTM och kräver varken programmering, lång träning eller kraft för användning
  • Kan anpassas fullt ut till olika applikationsbehov
  • Kompakt och portabel design integreras enkelt i laboratoriet, vilket gör att den kan rymmas på de flesta bänkar, under huvar eller i kylrum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Pipettör
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Kanaler 96
Material Polypropen
Volym (metrisk) 2 till 220μ L
För användning med (applikation) Vätskehantering
För användning med (utrustning) Platemaster
Inkluderar Platemaster
Modell PLATEMASTER™ P220
Programvara Nej
Spetsmaterial Polypropen
Mått (L x B x H) 300 x 400 x 450 mm
Bredd (engelska) 11,81 tum
Bredd (metrisk) 300 mm
Höjd (engelska) 15,75 tum
Höjd (metrisk) 400 mm
Vikt (engelska) 42.6 lb
Vikt (metrisk) 19.32 kg
Spänning 0 till 100 mV, 1 V, 10 V
Antal per förpackning 1