Description
Height Stop är ett tillbehör till PLATEMASTERTM som möjliggör enkel justering av pipetterhöjd.
- Säkerställer lämpligt spetsdjup inom grunda eller djupa brunnsmikroplattor
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Pipettertillbehör |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Färg | Svart |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Vätskehantering |
| För användning med (utrustning) | PLATEMASTER™ |
| Kvantitet | 1 |
| Garanti | 1 år |
| Bredd (engelska) | 2,76 tum |
| Show More |