Läs mer
Thermo Scientific™ Plattor och moduler med affinitetsbindningsytor
Produktkod. 10133682
Färg:
Clear
Klart
Svart
Vitt
White
Produkttyp:
Breakable Module F8 (x12) in Frame
Lock-Well Modul C8 (x12) i ram
Microplate
Mikroplatta
Solid modul F8 (x12) i ram
Ytbehandling:
Glutathione
Streptavidin
Streptomycin
Total volym (metrisk) Tja:
120 μL
120μ L
350μ L
400 μL
400μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Paket med 5
Produktkod. 10133682
Brand: Thermo Scientific™ 436017
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Hjälp till att minska variationen i molekylär orientering med dessa plattor och moduler med affinitetsbindande ytor.
Hjälp till att minska variationen i molekylär orientering med Thermo Scientific™ Plattor och moduler med affinitetsbindningsytor.
Affinitetsfångningsytor (passivt streptavidin och immobiliserare streptavidin, nickelkelat och glutation, BioBind )
  • Mycket specifik bindning
  • Minskad variation i molekylär orientering
  • Startspärrsytor förbättrar signal/brusförhållandet
  • Streptavidinbiotininteraktion kan utnyttjas för att immobilisera ett brett spektrum av biomolekyler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Lock Utan lock
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Förpackning 15 fall
Bindningstyp Affinitet
Färg Klart
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 120μ L
Antal Wells 384
Volym (metrisk) Fungerar 50μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Streptomycin
Total volym (metrisk) Tja 120μ L
Well Shape Fyrkantig, platt botten (F-brunn)
nr per ärende 15
Antal per förpackning 1
Plattblockering Ospecificerad
Kvantitet 15/Cs.
Målmolekyl Biotinylerad