Läs mer
Thermo Scientific™ Plattor och moduler med affinitetsbindningsytor
BIOPHARMA
Produktkod. 10143632
Change view
Färg:
Klart
Svart
Vitt
Produkttyp:
Brytbar modul F8 (x12) i bild
Lock-Well Modul C8 (x12) i ram
Mikroplatta
Solid modul F8 (x12) i ram
Ytbehandling:
Glutathion
Streptomycin
Total volym (metrisk) Tja:
120 μl
120μ L
350μ L
400 μl
400μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Paket med 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Produkttyp Ytbehandling Total volym (metrisk) Tja Förpackningsstorlek
10143632 Klart Mikroplatta Streptomycin 400μ L Paket med 15
10387522 Vitt Mikroplatta Streptomycin 400μ L Paket med 15
10541493 Svart Mikroplatta Streptomycin 400μ L Paket med 15
10133682 Klart Mikroplatta Streptomycin 120μ L Paket med 15
10551493 Vitt Mikroplatta Streptomycin 120 μl Paket med 15
10788944 Klart Solid modul F8 (x12) i ram Streptomycin 400μ L Paket med 15
10636083 Klart Lock-Well Modul C8 (x12) i ram Streptomycin 350μ L Paket med 15
10709144 Klart Mikroplatta Glutathion 400 μl Paket med 15
10723686 Klart Mikroplatta Streptomycin 400 μl Paket med 5
10604617 Klart Brytbar modul F8 (x12) i bild Streptomycin 400 μl Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10143632 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 436014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6362.93 SEK
    6055.35 SEK / Paket med 15
    Save 307.58 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hjälp till att minska variationen i molekylär orientering med dessa plattor och moduler med affinitetsbindande ytor.
Hjälp till att minska variationen i molekylär orientering med Thermo Scientific™ Plattor och moduler med affinitetsbindningsytor.
Affinitetsfångningsytor (passivt streptavidin och immobiliserare streptavidin, nickelkelat och glutation, BioBind )
  • Mycket specifik bindning
  • Minskad variation i molekylär orientering
  • Startspärrsytor förbättrar signal/brusförhållandet
  • Streptavidinbiotininteraktion kan utnyttjas för att immobilisera ett brett spektrum av biomolekyler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Lock Utan lock
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Array 8 x 12
Förpackning 15 fall
Bindningstyp Affinitet
Färg Klart
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 100μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Streptomycin
Total volym (metrisk) Tja 400μ L
Well Shape Rund, plan botten (F-brunn)
nr per ärende 15
Antal per förpackning 1
Plattblockering Ospecificerad
Kvantitet 15/Cs.
Målmolekyl Biotinylerad
Well Design F384