Läs mer
Thermo Scientific™ Plattor och moduler med affinitetsbindningsytor
Click to view available options
Färg:
Clear
Klart
Svart
Vitt
White
Produkttyp:
Breakable Module F8 (x12) in Frame
Lock-Well Modul C8 (x12) i ram
Microplate
Mikroplatta
Solid modul F8 (x12) i ram
Ytbehandling:
Glutathione
Streptavidin
Streptomycin
Total volym (metrisk) Tja:
120 μL
120μ L
350μ L
400 μL
400μ L
Unit Size:
Paket med 15
Paket med 5
Description
Hjälp till att minska variationen i molekylär orientering med Thermo Scientific™ Plattor och moduler med affinitetsbindningsytor.
Affinity Capture Surfaces (Passive Streptavidin and Immobilizer Streptavidin, Nickel Chelate and Glutathione, BioBind)
- Highly specific binding
- Reduced variability in molecular orientation
- Immobilizer surfaces improve signal to noise ratios
- Streptavidin biotin interaction can be exploited to immobilize a wide range of biomolecules
Specifications
Specifications
| Detektionsmetod | Chemiluminescence |
| Förpackning | 15 Cases, 1 Pk. |
| Bindningstyp | Affinity |
| Färg | White |
| Produkttyp | Microplate |
| Material | Polystyrene |
| Volym (metrisk) Tja | 120 μL |
| Antal Wells | 384 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 50 μL |
| Ytbehandling | Streptavidin |
| Show More |
Product Content Correction
Product Title
Thermo Scientific™ Plattor och moduler med affinitetsbindningsytor >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction