Läs mer
Thermo Scientific™ Plattor och moduler med affinitetsbindningsytor
Färg:
Clear
Klart
Svart
Vitt
White
Produkttyp:
Breakable Module F8 (x12) in Frame
Lock-Well Modul C8 (x12) i ram
Microplate
Mikroplatta
Solid modul F8 (x12) i ram
Ytbehandling:
Glutathione
Streptavidin
Streptomycin
Total volym (metrisk) Tja:
120 μL
120μ L
350μ L
400 μL
400μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Paket med 5
Beskrivning
Hjälp till att minska variationen i molekylär orientering med Thermo Scientific™ Plattor och moduler med affinitetsbindningsytor.
Affinity Capture Surfaces (Passive Streptavidin and Immobilizer Streptavidin, Nickel Chelate and Glutathione, BioBind)
- Highly specific binding
- Reduced variability in molecular orientation
- Immobilizer surfaces improve signal to noise ratios
- Streptavidin biotin interaction can be exploited to immobilize a wide range of biomolecules
Specifikationer
Specifikationer
| Detektionsmetod | Colorimetric |
| Förpackning | 5 Cases |
| Bindningstyp | Affinity |
| Färg | Clear |
| Produkttyp | Breakable Module F8 (x12) in Frame |
| Volym (metrisk) Fungerar | 200 μL |
| Ytbehandling | Streptavidin |
| Total volym (metrisk) Tja | 400 μL |
| Well Shape | Flat Bottom (F-well) |
| nr per ärende | 5 |
| Visa mer |