Läs mer
Thermo Scientific™ Plattor och moduler med affinitetsbindningsytor
Färg:
Klart
Svart
Vitt
Produkttyp:
Brytbar modul F8 (x12) i ram
Lock-Well Modul C8 (x12) i ram
Mikroplatta
Solid modul F8 (x12) i ram
Ytbehandling:
Glutation
Streptomycin
Total volym (metrisk) Tja:
120 μl
120μ L
350μ L
400 μl
400μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Paket med 5
Beskrivning
Hjälp till att minska variationen i molekylär orientering med Thermo Scientific™ Plattor och moduler med affinitetsbindningsytor.
Affinitetsfångningsytor (passivt streptavidin och immobiliserare streptavidin, nickelkelat och glutation, BioBind )
- Mycket specifik bindning
- Minskad variation i molekylär orientering
- Startspärrsytor förbättrar signal/brusförhållandet
- Streptavidinbiotininteraktion kan utnyttjas för att immobilisera ett brett spektrum av biomolekyler
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | Individuellt inslagna |
| Bindningstyp | Affinitet |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Lock-Well Modul C8 (x12) i ram |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 350μ L |
| Visa mer |