Läs mer
Thermo Scientific™ Plattor och moduler med affinitetsbindningsytor
Färg:
Klart
Svart
Vitt
Produkttyp:
Brytbar modul F8 (x12) i ram
Lock-Well Modul C8 (x12) i ram
Mikroplatta
Solid modul F8 (x12) i ram
Ytbehandling:
Glutation
Streptomycin
Total volym (metrisk) Tja:
120 μl
120μ L
350μ L
400 μl
400μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Paket med 5
Beskrivning
Hjälp till att minska variationen i molekylär orientering med Thermo Scientific™ Plattor och moduler med affinitetsbindningsytor.
Affinity Capture Surfaces (Passive Streptavidin and Immobilizer Streptavidin, Nickel Chelate and Glutathione, BioBind)
- Highly specific binding
- Reduced variability in molecular orientation
- Immobilizer surfaces improve signal to noise ratios
- Streptavidin biotin interaction can be exploited to immobilize a wide range of biomolecules
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Detektionsmetod | Colorimetric |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 15 Cases, 1 Pk. |
| Bindningstyp | Affinity |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Material | Polystyrene |
| Volym (metrisk) Tja | 400 μL |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |