Läs mer
Thermo Scientific™ Plattor och moduler med kovalenta bindningsytor
Beskrivning
Minska mängden reagens som används i labbet med Thermo Scientific™ Plattor och moduler med kovalenta bindningsytor.
Kovalenta ytor (Thermo Scientific™ CovaLink™ och Immobilizer Amino)
- Minimal urlakning
- Tål kraftig tvätt
- Beläggning med lägre mängder reagens kan vara möjlig
- Kontroll av orientering
Immobilizer är ett varumärke som tillhör Exiqon A/S, Vedbaek, Danmark. Produkten tillverkas under licens från Exiqon A/S och omfattas av EP 08 20483 och utländska ansökan och patent.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 96 brunnar |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 30 fall |
| Bindningstyp | Kovalent |
| Färg | Svart |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 400μ l |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |
Immobilizer är ett varumärke som tillhör Exiqon A/S, Vedbaek, Danmark. Produkten tillverkas under licens från Exiqon A/S och omfattas av EP 08 20483 och utländska ansökan och patent.