Läs mer
Thermo Scientific™ Plattor och moduler med kovalenta bindningsytor
Färg:
Klart
Svart
Vitt
Volym (metrisk) Fungerar:
50 μl
100μ L
Produkttyp:
Mikroplatta
Solid modul F8 (x12) i ram
Solid platta 384-brunn
Solid platta 96-Well
Ytbehandling:
Amin
Kovalent bindning
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Beskrivning
Minska mängden reagens som används i labbet med Thermo Scientific™ Plattor och moduler med kovalenta bindningsytor.
Covalent Surfaces (CovaLink™ and Immobilizer Amino)
- Minimal leaching
- Withstand vigorous washing
- Coating with lower amounts of reagent may be possible
- Control of orientation
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Lock | Without Lid |
| Detektionsmetod | Colorimetric |
| Array | 16 x 24 |
| Förpackning | 30 Cases |
| Bindningstyp | Covalent |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Solid platta 384-brunn |
| Material | Polystyrene |
| Volym (metrisk) Tja | 120 μL |
| Visa mer |
Immobilizer är ett varumärke som tillhör Exiqon A/S, Vedbaek, Danmark. Produkten tillverkas under licens från Exiqon A/S och omfattas av EP 08 20483 och utländska ansökan och patent.