Läs mer
Thermo Scientific™ Plattor och moduler med kovalenta bindningsytor
Description
Minska mängden reagens som används i labbet med Thermo Scientific™ Plattor och moduler med kovalenta bindningsytor.
Kovalenta ytor (Thermo Scientific™ CovaLink™ och Immobilizer Amino)
- Minimal urlakning
- Tål kraftig tvätt
- Beläggning med lägre mängder reagens kan vara möjlig
- Kontroll av orientering
Immobilizer är ett varumärke som tillhör Exiqon A/S, Vedbaek, Danmark. Produkten tillverkas under licens från Exiqon A/S och omfattas av EP 08 20483 och utländska ansökan och patent.
Specifications
Specifications
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Förpackning | 30 fall |
| Bindningstyp | Kovalent |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Fungerar | 100μ L |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Amin |
| Well Shape | Rund, plan botten (F-brunn) |
| Show More |
Immobilizer är ett varumärke som tillhör Exiqon A/S, Vedbaek, Danmark. Produkten tillverkas under licens från Exiqon A/S och omfattas av EP 08 20483 och utländska ansökan och patent.