Läs mer
Thermo Scientific™ Plattor och moduler med kovalenta bindningsytor
BIOPHARMA
Produktkod. 10646083
Change view
Färg:
Klart
Svart
Vitt
Volym (metrisk) Fungerar:
50 μl
100μ L
Produkttyp:
Mikroplatta
Solid modul F8 (x12) i ram
Solid platta 96-Well
Solid plåt 384-brunn
Ytbehandling:
Amin
Kovalent bindning
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Volym (metrisk) Fungerar Produkttyp Ytbehandling unitSize
10646083 Klart 100μ L Mikroplatta Amin Paket med 30
10316872 Klart 100μ L Mikroplatta Kovalent bindning Paket med 30
10432612 Vitt 100μ L Solid platta 96-Well Kovalent bindning Paket med 30
10052232 Svart 100μ L Mikroplatta Amin Paket med 30
10062242 Klart 50 μl Solid plåt 384-brunn Amin Paket med 30
10029152 Svart 50 μl Solid plåt 384-brunn Amin Paket med 30
10432802 Klart 100μ L Mikroplatta Amin Paket med 30
10499762 Klart 100μ L Solid modul F8 (x12) i ram Kovalent bindning Paket med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10646083 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 436023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10099.15 SEK
    9090.19 SEK / Paket med 30
    Save 1008.96 SEK
    9% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minska mängden reagens som används i labbet genom att använda dessa plattor och moduler med kovalenta bindningsytor.
Minska mängden reagens som används i labbet med Thermo Scientific™ Plattor och moduler med kovalenta bindningsytor.
Kovalenta ytor (Thermo Scientific™ CovaLink™ och Immobilizer Amino)
  • Minimal urlakning
  • Tål kraftig tvätt
  • Beläggning med lägre mängder reagens kan vara möjlig
  • Kontroll av orientering
Immobilizer är ett varumärke som tillhör Exiqon A/S, Vedbaek, Danmark. Produkten tillverkas under licens från Exiqon A/S och omfattas av EP 08 20483 och utländska ansökan och patent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Breaapart Brytbara remsor
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Förpackning 30 fall
Bindningstyp Kovalent
Färg Klart
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 350μ L
Volym (metrisk) Fungerar 100μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Amin
Total volym (metrisk) Tja 350μ L
Well Shape Rund, C Botten
nr per ärende 30
Antal per förpackning 5
Plattblockering Ospecificerad
Målmolekyl Peptider
Visa mer Visa mindre
Immobilizer är ett varumärke som tillhör Exiqon A/S, Vedbaek, Danmark. Produkten tillverkas under licens från Exiqon A/S och omfattas av EP 08 20483 och utländska ansökan och patent.