Läs mer
Thermo Scientific™ Plattor och moduler med kovalenta bindningsytor
BIOPHARMA
Produktkod. p-4564061
Färg:
Black
Clear
Klart
Svart
Vitt
Volym (metrisk) Fungerar:
50 μL
100μ L
Produkttyp:
Mikroplatta
Solid modul F8 (x12) i ram
Solid plate 384-Well
Solid platta 96-Well
Ytbehandling:
Amin
Amine
Kovalent bindning
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Produktkod. 10316872
Brand: Thermo Scientific™ 436006
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minska mängden reagens som används i labbet genom att använda dessa plattor och moduler med kovalenta bindningsytor.
Minska mängden reagens som används i labbet med Thermo Scientific™ Plattor och moduler med kovalenta bindningsytor.
Kovalenta ytor (Thermo Scientific™ CovaLink™ och Immobilizer Amino)
  • Minimal urlakning
  • Tål kraftig tvätt
  • Beläggning med lägre mängder reagens kan vara möjlig
  • Kontroll av orientering
Immobilizer är ett varumärke som tillhör Exiqon A/S, Vedbaek, Danmark. Produkten tillverkas under licens från Exiqon A/S och omfattas av EP 08 20483 och utländska ansökan och patent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande egendom Kovalent
Certifierad Nej
Formatera 96 brunnar
Lock Utan lock
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Array 8 x 12
Förpackning 30 fall
Färg Klart
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 100μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Kovalent bindning
Well Shape Rund, plan botten (F-brunn)
nr per ärende 30
Antal per förpackning 5
Plattblockering Ospecificerad
Målmolekyl Peptider
Visa mer Visa mindre
Immobilizer är ett varumärke som tillhör Exiqon A/S, Vedbaek, Danmark. Produkten tillverkas under licens från Exiqon A/S och omfattas av EP 08 20483 och utländska ansökan och patent.