Läs mer
Grant Instruments™ Plattform för PMS-1000i Microplate Shaker
För användning med (utrustning):
PMS-1000i
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Stor nog att rymma 4 mikroplattor
- För användning med PMS-1000i Microplate Shaker
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) plattform | 205 mm |
| Bredd (metrisk) Plattform | 220 mm |
| För användning med (utrustning) | PMS-1000i |