Läs mer
Grant Instruments™ Plattform för V-32 Vortex Mixer
Antal positioner:
6
32
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För användning med V-32 Vortex Mixer
Ersättningsplattform PV-32:
- Passar 3 rörstorlekar:
- 16 x 1,5 ml
- 8 x 0,5 ml
- 8 x 0,2 ml
Universal 6-sockel plattform PV-6:
- 6 x 10 ml rör
- 15 mm maximalt rördiameter.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | V-32 Multi Vortex Mixer |
| Antal positioner | 32 |