Läs mer
Grant Instruments™ Plattform för Grant PSU10i Oribtial Shaker
Håller:
12 x 100 till 150 ml kolvar och bägare
6 x 250 till 300 ml kolvar och bägare
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Inkluderar klämmor för att hålla kärlen säkra
- För användning med
- ES-20 Shaker Inkubator
- ES-80 Shaker Inkubator
- PSU 10i Orbital Shaker
- PSU 20i Orbital Shaker
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 12 x 100 till 150 ml kolvar och bägare |
| Mått (L x B) | 250 x 190 mm |
| För användning med (utrustning) | PSU-10i orbital skakapparat, plattform |
| Antal positioner | 12 |