Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehör för Digital Microplate Shakers
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
96-brunnars mikroplattklämmor
Plattform stor
Plattform stor montering
Mått (L x B x H):
54 x 19 x 19 mm
292 x 275 x 14 mm
292 x 275 x 25 mm
Beskrivning
Blandade tillbehör för Digital Microplate Shakers
Serviceplan
Standard Thermo garantiriktlinje, tillhandahåll reparationsservice och gratis reservdel inom garantin
Garanti
2 år
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Plattform |
| Certifikat och efterlevnad | Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC) |
| Material | Rostfritt stål |
| Mått (L x B x H) | 292 x 275 x 25 mm |
| Längd (engelska) Plattform | 11,49 tum. |
| Längd (metrisk) plattform | 292 mm |
| Bredd (engelska) Plattform | 10,82 tum. |
| Bredd (metrisk) Plattform | 275 mm |
| Beskrivning | Plattform stor montering |
| För användning med (utrustning) | Vagga, rotator, mixer |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur