Läs mer
OHAUS™ Plattformsmatta
Handla allt Ohaus Produkter
Mått (L x B):
29,8 x 22,2 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- En mängd olika plattformsalternativ finns tillgängliga för att hålla oregelbundna prover eller traditionella kolvklämmor och rörställ
- Plattformar kan öka mängden användbart utrymme för prover
- I vissa fall kan staplas för att öka genomströmningen och dubbla provkapaciteten
- Rörställ och fördjupade mattor håller rören säkert på plats
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Plattformsmatta |
| Material | Polypropen, PVC |
| Djup (engelska) | 11,75 tum. |
| Djup (metriskt) | 29.80 cm |
| Mått (L x B) | 29,8 x 22,2 cm |
| Längd (engelska) | 11,75 tum. |
| Längd (metrisk) | 29.80 cm |
| Bredd (engelska) | 8,75 tum. |
| Bredd (metrisk) | 22.20 cm |
| Beskrivning | Grovmatta, 22 X 30 cm, för SHLD0403DG |