Läs mer
Labnet™ Plattform för Orbit™ 1000 Digital Shaker
Modell:
Platt plattform
Två staplade plattformar
Universal fjäderbelastad plattform
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Fyra plattformskonfigurationer tillåter Orbit™ 1000 Digital Orbital Shaker för att möta en mängd olika skak- och mixapplikationer. Enkla och dubbla platta plattformar rymmer brickor, tallrikar och fat. Den dubbla plattformen möjliggör expansion av shakerns kapacitet utan att öka fotavtrycket. Den universella plattformen har fjäderbelastade stänger som anpassas för att passa flaskor, flaskor, rörställ och udda formade behållare. Förborrad för att hålla Erlenmeyer-klämmor (klämmor säljs separat), är kolvplattformen idealisk för att blanda och odla kulturer. Plattformarna är avtagbara och utbytbara.
- Fyra tillgängliga plattformskonfigurationer
- Mellanregisterbana för utmärkt kulturluftning
- Kompakt konstruktion för inkubatoranvändning
- Solid och kraftig
- I hjärtat av Orbit™ 1000 är en kraftfull borstlös motor och motbalanserad skakmekanism som ger smidig drift och år av problemfri användning. Hastighet och tid ställs in med en analog ratt, medan inställda och aktuella värden visas digitalt. Hastigheten är justerbar över ett brett område för att möjliggöra tillämpningar som färgning och avfärgning av geler, tillväxt av bakteriekulturer och hybridisering. De Orbit™ 1000 Digital Shaker är säker för användning i temperaturkontrollerade miljöer. Dess lilla fotavtryck och låga profil gör den idealisk för användning i inkubatorer. Plattformar säljs separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Bärande kapacitet (metrisk) | 4 kg |
| Hastighetsintervall | 20 till 300 rpm |
| Produkttyp | Shaker plattform |
| Mått (L x B) | 30 x 30 cm |
| Modell | Platt plattform |
| För användning med (utrustning) | Orbit™ 1000 Digital Shaker |
| Inkluderar | Halkfri gummimatta |