Läs mer
Labnet™ Plattform för Orbit™ 300 Digital Multipurpose Shaker
Håller:
Flaskor, flaskor etc.
Fyra mikroplattor
Tallrikar, fat, lådor etc.
Modell:
Fjäderbelastad plattform
Mikroplattplattform
Platt plattform
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tre utbytbara plattformar (tillgängliga separat) rymmer en mängd olika provbehållare för att göra Orbit™ 300 en verkligt multifunktionsshaker. Den platta plattformen, täckt med en halkfri gummimatta, rymmer tallrikar, tallrikar, lådor etc. Mikroplattplattformen rymmer upp till fyra mikroplattor. Den återstående plattformen har fjäderbelastade hållarstänger som justeras för att hålla flaskor, flaskor, ställ och andra behållare på plats.
- Tre mångsidiga plattformsalternativ
- Skaka, blanda, skaka eller virvla
- Kraftig konstruktion
- Säker för användning i kylrum eller inkubator
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | Fyra mikroplattor |
| Produkttyp | Shaker plattform |
| Modell | Mikroplattplattform |
| För användning med (applikation) | Skakar laboratoriekärl |
| För användning med (utrustning) | Orbit™ 300 Digital Multipurpose Shaker |