Läs mer
Grant Instruments™ Plattform för PSU-10i Orbital Platform Shaker
Fäster rören till en orbital shaker under skakapplikationer. Grant Instruments™ Plattform för PSU-10i Orbital Shaking Platform rymmer 88 rör upp till 30 mm dia.
Brand: Grant Instruments™ P16-88
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Rymmer 88 rör upp till 30 mm dia.
- För användning med PSU-10i Orbital Platform Shaker
Specifikationer
| Up to 88 tubes up to 30mm diameter |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Grant Instruments™ Plattform för PSU-10i Orbital Platform Shaker > För användning med: Upp till 88 rör upp till 30 mm diameter
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
.jpg-150.jpg)