Läs mer
Grant Instruments™ Plattform för Grant Orbital Shakers och Shaker Incubators
Produktkod. 11431068
Håller:
16 x 250 till 300 ml kolvar
30 x 100 till 150 ml kolvar
6 x 1000 ml kolvar
9 x 500 ml kolvar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11431068
Brand: Grant Instruments™ P16250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inkluderar klämmor för att förhindra att flaskor och bägare spills. Grant Instruments™ Plattform för Grant Orbital Shakers och Shaker Incubators är utbytbara för att rymma en mängd olika kärl.
  • Inkluderar klämmor för att hålla kärlen säkra
  • För användning med
    • ES-80 Shaker Inkubator
    • PSU 20i Orbital Shaker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 16 x 250 till 300 ml kolvar
För användning med (utrustning) PSU-20i Orbital Platform Shaker
Antal positioner 16