Läs mer
Grant Instruments™ Plattform för Grant Orbital Shakers och Shaker Incubators
Håller:
16 x 250 till 300 ml kolvar
30 x 100 till 150 ml kolvar
6 x 1000 ml kolvar
9 x 500 ml kolvar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Inkluderar klämmor för att hålla kärlen säkra
- För användning med
- ES-20 Shaker Inkubator
- ES-80 Shaker Inkubator
- PSU 10i Orbital Shaker
- PSU 20i Orbital Shaker
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 9 x 500 ml kolvar |
| För användning med (utrustning) | PSU-20i Orbital Platform Shaker |
| Antal positioner | 9 |