Läs mer
Grant Instruments™ Plattform för PTR 35- och 60-seriens kompakta vertikala rotatorer med variabel hastighet/vinkel
Håller:
10 rör upp till 30 mm, rörvolymer upp till 50 ml
14 rör upp till 30 mm, rörvolymer upp till 50 ml
22 rör upp till 15 mm, rörvolymer upp till 15 ml
26 rör upp till 15 mm, 1,5 -15 ml
48 rör upp till Ø 15 mm, rörvolymer 1,5-15 mL
5 rör upp till 30 mm och 12 rör upp till 15 mm, rörvolymer 50 mL/1,5-15 mL
8 rör upp till 30 mm plus 22 rör upp till 15 mm, rörvolymer upp till 50 mL/1,5-15 mL
missing translation for 'unitSize'
Varje
Beschreibung
- För användning med PTR-35 och PTR-60 Series 360° vertikala multifunktionsrotatorer
- Håll så få som 8 provrör eller så många som 48.
- Rymmer en mängd olika kapaciteter
Spezifikation
Spezifikation
| För användning med (utrustning) | PTR-35 |
| Håller | 5 rör upp till 30 mm och 12 rör upp till 15 mm, rörvolymer 50 mL/1,5-15 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur