Läs mer
Grant Instruments™ Plattform för PTR 35- och 60-seriens kompakta vertikala rotatorer med variabel hastighet/vinkel
Produktkod. 11411028
Håller:
10 rör upp till 30 mm, rörvolymer upp till 50 ml
14 rör upp till 30 mm, rörvolymer upp till 50 ml
22 rör upp till 15 mm, rörvolymer upp till 15 ml
26 rör upp till 15 mm, 1,5 -15 ml
48 rör upp till Ø 15 mm, rörvolymer 1,5-15 mL
5 rör upp till 30 mm och 12 rör upp till 15 mm, rörvolymer 50 mL/1,5-15 mL
8 rör upp till 30 mm plus 22 rör upp till 15 mm, rörvolymer upp till 50 mL/1,5-15 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11411028
Brand: Grant Instruments™ PRS48
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rymmer rör med olika diametrar. Grant Instruments™ Plattform för PTR 35- och 60-seriens kompakta vertikala rotatorer med variabel hastighet/vinkel håller provrör säkra under rotation
  • För användning med PTR-35 och PTR-60 Series 360° vertikala multifunktionsrotatorer
  • Håll så få som 8 provrör eller så många som 48.
  • Rymmer en mängd olika kapaciteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) PTR-60
Håller 48 rör upp till Ø 15 mm, rörvolymer 1,5-15 mL