Läs mer
Grant Instruments™ Plattform för PTR 35- och 60-seriens kompakta vertikala rotatorer med variabel hastighet/vinkel
Produktkod. 11411078
Change view
Håller:
10 rör upp till 30 mm, rörvolymer upp till 50 ml
14 rör upp till 30 mm, rörvolymer upp till 50 ml
22 rör upp till 15 mm, rörvolymer upp till 15 ml
26 rör upp till 15 mm, 1,5 -15 ml
48 rör upp till Ø 15 mm, rörvolymer 1,5-15 mL
5 rör upp till 30 mm och 12 rör upp till 15 mm, rörvolymer 50 mL/1,5-15 mL
8 rör upp till 30 mm plus 22 rör upp till 15 mm, rörvolymer upp till 50 mL/1,5-15 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller unitSize
11411078 10 rör upp till 30 mm, rörvolymer upp till 50 ml -
11421028 14 rör upp till 30 mm, rörvolymer upp till 50 ml Varje
11431028 22 rör upp till 15 mm, rörvolymer upp till 15 ml Varje
11491068 26 rör upp till 15 mm, 1,5 -15 ml Varje
11411028 48 rör upp till Ø 15 mm, rörvolymer 1,5-15 mL Varje
10860891 5 rör upp till 30 mm och 12 rör upp till 15 mm, rörvolymer 50 mL/1,5-15 mL -
12915511 8 rör upp till 30 mm plus 22 rör upp till 15 mm, rörvolymer upp till 50 mL/1,5-15 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11411078 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer PRS10
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rymmer rör med olika diametrar. Grant Instruments™ Plattform för PTR 35- och 60-seriens kompakta vertikala rotatorer med variabel hastighet/vinkel håller provrör säkra under rotation
  • För användning med PTR-35 och PTR-60 Series 360° vertikala multifunktionsrotatorer
  • Håll så få som 8 provrör eller så många som 48.
  • Rymmer en mängd olika kapaciteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) PTR-35
Håller 10 rör upp till 30 mm, rörvolymer upp till 50 ml