Läs mer
Thermo Scientific™ Plattform Rocker Stacking Bars
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Mått (L x B):
12 x 108 mm
Beskrivning
Tillbehör för användning med Digital Tube Rocker, 120V och Digital Tube Rocker, 230V
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Mått (L x B) | 12 x 108 mm |
| För användning med (applikation) | Dubbellagerbricka (88882148), Basic Vortex Mixer, 230V (88882012), gummilister (88882103) |
| För användning med (utrustning) | Digital Platform Rocker 120V (88882013), Digital Platform Rocker 230V (88882014) |
| Antal positioner | 4 staplingsstänger för installation av 2:a plattformsvippbricka |