Läs mer
Heidolph™ Plattformshakers
Produktkod. 10334631 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Hastighetsintervall:
30 till 250 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hastighetsintervall Förpackningsstorlek
10334631 30 till 250 rpm Varje
1 options
Produktkod. 10334631 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5432233200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24793.65 SEK
    21654.95 SEK / Paket med 1
    Save 3138.70 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 29-12-2026
Promax 1020 är en medelstor modell och klarar en lastkapacitet på 5 kg. Med en slaglängd på 32 mm utför Promax-modellen en idealisk rörelse för separertrattar.
  • Shaker Heidolph Promax 1020 plattformsstorlek 290w x 258d mm, maxhastighet 250rpm, max belastning 5kg, bana 32mm, fram- och återgående skakning, inkluderar timer och plattform
  • Promax 1020 är en medelstor modell och klarar en lastkapacitet på 5 kg
  • Brett utbud av tillbehörsfästen och klämmor för separertrattar tillgängliga
  • Med en slaglängd på 32 mm utför Promax-modellen en idealisk rörelse för separertrattar
  • Ställ in och justera kontinuerligt den variabla hastigheten på den digitala displayen från 30 till 250 rpm
  • Denna modell är lämplig för det modulära inkubatorsystemet och rekommenderas för applikationer som kräver variabel temperaturkontroll upp till 65° C
  • Din digitala processtimer tillåter obevakad drift och kan ställas in från 1 till 999 minuter
  • När den inställda tiden har gått ut ljuder ett akustiskt larm och driften avbryts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bärande kapacitet (metrisk) 8 kg
Hastighetsintervall 30 till 250 rpm
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 30 W
Spänning 230 V
Temperaturområde (metriskt) 65 °C
Wattal 30 W
Produkttyp Skakapparat, plattform
Frekvens 50 Hz
Material Anti-halk gummimatta
Djup (metriskt) 258 mm
Höjd (metrisk) 125 mm
Bredd (metrisk) 320 mm
Fraktvikt (metrisk) 8 kg
Visa Självlysande digital
För användning med (applikation) Fasseparation
Timerintervall 999 min.