Läs mer
Eppendorf™ Plattformar för nya Brunswick™ I26/I26R Shaker
Produktkod. 11632764
Håller:
1 L Erlenmeyer-kolvar
2 L Erlenmeyer-kolvar
250 ml Erlenmeyer-kolvar
Antal positioner:
12
15
40
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11632764
Brand: Eppendorf™ M13249906
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dedikerad plattform för att passa I26/I26R shakers.
  • Rymmer Erlenmeyer-kolvar eller Fernbach
  • Dedikerad plattform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 250 ml Erlenmeyer-kolvar
För användning med (utrustning) Innova™ I26/I26R
Antal positioner 40