Läs mer
Micronova™ Plaströrborstar
Produktkod. 15743807 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
15743807 Vitt
1 options
Produktkod. 15743807 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer BRPL25S36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    717.00 SEK
    577.98 SEK / Paket med 1
    Save 139.02 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
En hållbar borste av 100 % polypropen som rengör rör och små delar utan att repa finpolerade ytor av rostfritt stål och är tillräckligt flexibel för att passera genom tankens armbågskopplingar.
Micronova Plaströrsborstar är gjorda av FDA-kompatibla borst och handtag av 100 % polypropen. De smala centrumkärnorna, även polypropen, är tillräckligt flexibla för att passera genom tankens armbågskopplingar.
  • Slitstark plastborste för rör och smådelar
  • Borst och handtag av 100 % polypropylen
  • Kommer inte att repa finpolerat rostfritt stål
  • Flexibel nog att böja igenom beslag
  • FDA-kompatibla material
Specifikationer
Produkttyp Flexibel rörborste
Handtagsmaterial Polypropen
Typ av handtag Flexibel
Sterilitet Icke-steril
Skötselråd Förvara i omgivningstemperatur
Färg Vitt
Diameter (engelska) Borst 2,5 tum
Diameter (metrisk) borst 6.4 cm
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Slangborste för att rengöra slangar och smådelar
Längd (engelska) 36 tum.
Längd (engelska) Borste 5 tum
Längd (engelska) Handtag 1/4 tum
Längd (metrisk) 91.4 cm
Motståndskraftig mot Kemikalier
Bredd (engelska) Borst 2 tum
Bredd (metrisk) borst 5.1 cm