Läs mer
Platina (0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetrametyldisiloxankomplex, soln. i vinylterminerad polydimetylsiloxan
Produktkod. 11324258
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11324258 5 g 5g
11314258 1 g 1g
11304258 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11324258 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041508.06
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 68478-92-2 | C8 H18 O Pt Si2 | 474,68 g/mol
Katalysator för Si-H-addition till olefiner silikonvinyltillsats rumstemperaturhärdningskatalysator.Platina (0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetrametyldisiloxankomplex, lösn. i vinyl-terminerad polydimetylsiloxan används som en katalysator i hydrosilyleringsreaktioner för framställning av trans-beta-silaner och i reduktiv amineringsreaktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Katalysator för Si-H-tillsats till olefiner silikonvinyltillsats vid rumstemperaturhärdningskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68478-92-2
Molekylformel C8 H18 O Pt Si2
Molekylvikt (g/mol) 474.68
MDL-nummer MFCD00151662
InChI-nyckel RCNRJBWHLARWRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym platinum 0-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 1,1,3,3-tetramethyl-1,3-divinyldisiloxane, platinum salt, platinum 0-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complex solution, ksc628a5r, platinum 1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, dimethyl vinyl silyl oxy-dimethyl-vinyl-silane; platinum, ethenyl ethenyldimethylsilyl oxy dimethylsilane platinum, platinum 0-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complex, platinum,1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complexes
PubChem CID 10959889
LEDER [Pt].C[Si](C)(O[Si](C)(C)C=C)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum (0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complex
Namnnotering Soln. i vinylterminerad polydimetylsiloxan
Färg Orange
Densitet 0.984 g/mL
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 5 g
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Blandas med toluen, xylen, isopropylalkohol, dubbelvinylsilikonolja och vinylterminerad poly (dimetylsiloxan). Oblandbar med vatten.
IUPAC-namn etenyl[(etenyldimetylsilyl)oxi]dimetylsilanplatina
Formel vikt 474.68
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.