Läs mer
Platinum(0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetrametyldisiloxankomplexlösning, TRC
Produktkod. 30413481
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30413481 250 mg
1 options
Produktkod. 30413481 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP578010250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum(0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane Complex
CAS 68478-92-2
Molekylformel C8H18OPtSi2
Kvantitet 250 mg
Synonym 1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-divinyldisiloxane','Platinum Salt, Karstedt catalyst, Platinum','1,3-Diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane Complexes
InChI formel InChI=1S/C8H18OSi2.Pt/c1-7-10(3,4)9-11(5,6)8-2;/h7-8H,1-2H2,3-6H3;
LEDER [Pt].C[Si](C)(O[Si](C)(C)C=C)C=C
IUPAC-namn ethenyl-[etenyl(dimetyl)silyl] oxydimetylsilan; platina
Molekylvikt (g/mol) 381.48
Formel vikt 381.0544