Läs mer
Platinum(0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetrametyldisiloxankomplexlösning, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Platinum(0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane Complex |
| CAS | 68478-92-2 |
| Molekylformel | C8H18OPtSi2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-divinyldisiloxane','Platinum Salt, Karstedt catalyst, Platinum','1,3-Diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane Complexes |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18OSi2.Pt/c1-7-10(3,4)9-11(5,6)8-2;/h7-8H,1-2H2,3-6H3; |
| LEDER | [Pt].C[Si](C)(O[Si](C)(C)C=C)C=C |
| IUPAC-namn | ethenyl-[etenyl(dimetyl)silyl] oxydimetylsilan; platina |
| Molekylvikt (g/mol) | 381.48 |
| Formel vikt | 381.0544 |