Läs mer
Platina, 0,3 % på 2,7-3,3 mm (0,11-0,13 tum) aluminiumoxidpellets, reducerade, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11339147
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11339147 25 g 25g
11349147 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11339147 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039826.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 6-6-7440
Selektiv hydrogenering, gasrening: t.ex. oxidation av kolmonoxid till koldioxid, väteborttagning från syre eller koldioxid
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
  • Selektiv hydrogenering, gasreningar: t.ex Oxidation av kolmonoxid till koldioxid, avlägsnande av väte från syre eller koldioxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6-6-7440
MDL-nummer MFCD00011179
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum
Namnnotering 0,3 % på 2,7 till 3,3 mm (0,11 till 0,13 tum) aluminapellets, reducerad
Kvantitet 25 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.