Läs mer
Platina, 0,5 % på 2,7–3,3 mm (0,11–0,13 tum) aluminiumoxidpellets, reducerat
Produktkod. 11399379
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11399379 100 g 100g
11309389 25 g 25g
11389379 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11399379 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 089106.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 7440-6-6
Platina, 0,5 % på 2,7-3,3 mm (0,11-0,13 tum) aluminiumoxidpellets används för selektiva hydreringar. Det används också vid gasrening, speciellt oxidation av kolmonoxid till koldioxid och väteborttagning från syre eller koldioxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Selektiva hydreringar; gasreningar: e
g
  • Oxidation av kolmonoxid till koldioxid, avlägsnande av väte från syre eller koldioxid
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Kemiska identifierare
    CAS 6-6-7440
    MDL-nummer MFCD00011179
    Specifikationer
    Kemiskt namn eller material Platinum
    Namnnotering 0,5 % på aluminapellets, 2,7 till 3,3 mm (0,11 till 0,13 tum), minskat
    Kvantitet 100 g
    Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
    Användningsområde
    1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
    Löslighet
    Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.