Läs mer
Platina, 0,5 % på granulärt kol, reducerat
Produktkod. 11364457
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364457 5 g 5g
11374457 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11364457 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 038344.06
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 7440-6-6
Det används som ett katalytiskt medel vid bearbetning av salpetersyra, gödningsmedel, syntetiska fibrer och en mängd andra material. Petroleumindustrin använder metallen i gasväv vid raffinering av råolja.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6-6-7440
MDL-nummer MFCD00011179
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum
Färg Svart
Namnnotering 0.5% on granular carbon
Utseende Black granules
Kvantitet 5 g
Odör Odorless
Form Granular
Löslighetsinformation Soluble in aqua regia. Insoluble in water,mineral and organic acids.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.