Läs mer
Platinum, 0.5% on granular carbon, reduced
Produktkod. p-4782065
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11364457
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 038344.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7440-6-6
Det används som ett katalytiskt medel vid bearbetning av salpetersyra, gödningsmedel, syntetiska fibrer och en mängd andra material. Petroleumindustrin använder metallen i gasväv vid raffinering av råolja.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6-6-7440
MDL-nummer MFCD00011179
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum
Färg Svart
Namnnotering 0.5% on granular carbon
Utseende Black granules
Kvantitet 5 g
Odör Odorless
Form Granular
Löslighetsinformation Soluble in aqua regia. Insoluble in water,mineral and organic acids.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.