Läs mer
Platina, 10 % på aktivt kolpulver, standard, oreducerat, nominellt 50 % vått vatten
Produktkod. 11334447
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11334447 5 g 5g
11344447 25 g 25g
11354447 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11334447 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 038326.06
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 7440-6-6
Platina används i katalysatorer, laboratorieutrustning, elektrisk applikation och elektroder, platinaresistanstermometrar, tandvårdsutrustning och juvelerare. Det används också i glasfiberapplikationer, kemisk bearbetning, terrängfordon och bränsleceller. Som katalysator för härdning av plast, som katalysator för dehydrering, isomerisering och oxidation vid produktion av svavelsyra, salpetersyra och organiska syror och aminer, för kirurgiska instrument och implantat. Platinananopartiklar används i skanningssonder (mikroskopi) och katalysatorer. Katalysator som används för hydrogenering av alkener, alkyner, nitrogrupper, ketoner, aromater, används för hydrogenolys av cyklopropaner, katalyserar oxidation av alkoholer. Schiffs bas och nitrohydrering, hydrosilering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6-6-7440
MDL-nummer MFCD00011179
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum
Namnnotering 10% on activated carbon powder, Standard, unreduced, nominally 50% water wet
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in aqua regia. Insoluble in water and acid.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.