Läs mer
Platina, 5% på aluminapulver, reducerat
Produktkod. 15461977
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15461977 5 g 5g
11379728 25 g 25g
11389728 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15461977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044222.06
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 7440-6-6
Platina på aluminiumoxid (aluminiumoxid) är katalysatormaterial med tillämpningar inom syntetisk kemi som hydrering av funktionella grupper. katalysator rekommenderas för selektiva hydreringsreaktioner. Katalysatorns partikelstorlek är idealisk för att möjliggöra snabb separation från reaktionsblandningen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6-6-7440
MDL-nummer MFCD03458043
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum
Namnnotering 5% på aluminiumoxidpulver
Utseende Pulver
Kvantitet 5 g
Form Pulver
Löslighetsinformation Olöslig i vatten, måttligt löslig i starka mineralsyror.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.