Läs mer
Platinum, 5% on carbon paste, B501018-5, Thermo Scientific™
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Platinum |
| Namnnotering | 5% on carbon paste, B501018-5 |
| Färg | Grå |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 5 g |
| Odör | Odorless |