missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Platinum AA Standard: Pt @ 1000 μg/mL in 20% HCl, VHG™

Produktkod. 17901946
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17901946 100 ml
17901356 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17901946 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGAAPTH100

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Platinum AA Standard: Pt @ 1000 μg/mL in 20% HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Platinum
CAS 6-4-7440
Metoder AA/GFAA
Analyt- eller komponentnamn Platinum
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Pt
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Pt
InChI formel InChI=1S/Pt
LEDER [Pt]
IUPAC-namn platinum
Lösningsmedel eller matris Dilute HCl
Molekylvikt (g/mol) 195.08
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 194.965 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.